スキップする
BDPH9BCCBBB5
Bide Pharmatech
3-(2-Fluorophenoxy)azetidine hydrochloride
別名:
3-(2-fluorophenoxy)azetidine hydrochloride
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C9H11O1N1Cl1F1
CAS番号:
分子量:
203.64
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Inchi Code
1S/C9H10FNO.ClH/c10-8-3-1-2-4-9(8)12-7-5-11-6-7;/h1-4,7,11H,5-6H2;1H
Inchi Key
TXHNDAUXWXARCI-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)