スキップする
BDPH9BCCBBF4
Bide Pharmatech
Methyl 5-Bromo-2-chloro-3-methylbenzoate
別名:
methyl 5-bromo-2-chloro-3-methylbenzoate
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C9H8O2Cl1Br1
CAS番号:
分子量:
263.52
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C9H8BrClO2/c1-5-3-6(10)4-7(8(5)11)9(12)13-2/h3-4H,1-2H3
Inchi Key
UHANDWUFYMCSFF-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to yellow solid
Still not finding the right product?
注意喚起語
Warning
ピクトグラム
Exclamation mark
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)