スキップする
BDPH9BCCBC46
Bide Pharmatech
3-(4-Bromophenyl)morpholine hydrochloride
別名:
3-(4-bromophenyl)morpholine hydrochloride
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C10H13O1N1Cl1Br1
CAS番号:
分子量:
278.58
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C10H12BrNO.ClH/c11-9-3-1-8(2-4-9)10-7-13-6-5-12-10;/h1-4,10,12H,5-7H2;1H
Inchi Key
GWQXSBSWSBIWEV-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)