スキップする
BDPH9BCCBDDF
Bide Pharmatech
2-Oxa-6-azaspiro[3.4]octane hemioxalate
別名:
2-oxa-6-azaspiro[3.4]octane hemioxalate
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C14H24O6N2
CAS番号:
分子量:
316.35
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/2C6H11NO.C2H2O4/c2*1-2-7-3-6(1)4-8-5-6;3-1(4)2(5)6/h2*7H,1-5H2;(H,3,4)(H,5,6)
Inchi Key
DREVFFJHSWBTQS-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Still not finding the right product?
注意喚起語
Warning
ピクトグラム
Exclamation mark
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)