スキップする
BDPH9BCCBFB8
Bide Pharmatech
Cyclopropyl(4-hydroxyphenyl)methanone
別名:
cyclopropyl(4-hydroxyphenyl)methanone
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C10H10O2
CAS番号:
分子量:
162.19
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C10H10O2/c11-9-5-3-8(4-6-9)10(12)7-1-2-7/h3-7,11H,1-2H2
Inchi Key
GVBHKNVCIKUPCZ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Yellow to Yellow-brown Solid
Still not finding the right product?
hstatements
注意事項
注意喚起語
Warning
ピクトグラム
Exclamation mark
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)