スキップする
BDPH9BCCC141
Bide Pharmatech
3-((3-Acrylamidopropyl)dimethylammonio)propane-1-sulfonate
別名:
3-[[3-(acryloylamino)propyl](dimethyl)ammonio]-1-propanesulfonate
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C11H22O4N2S1
CAS番号:
分子量:
278.37
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C11H22N2O4S/c1-4-11(14)12-7-5-8-13(2,3)9-6-10-18(15,16)17/h4H,1,5-10H2,2-3H3,(H-,12,14,15,16,17)
Inchi Key
KVKJQOXYGGPBIW-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
hstatements
注意喚起語
Warning
ピクトグラム
Exclamation mark
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)