スキップする
BDPH9BCCC16D
Bide Pharmatech
3-(Aminomethyl)oxetan-3-amine dihydrochloride
別名:
3-(aminomethyl)oxetan-3-amine dihydrochloride
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C4H12O1N2Cl2
CAS番号:
分子量:
175.06
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C4H10N2O.2ClH/c5-1-4(6)2-7-3-4;;/h1-3,5-6H2;2*1H
Inchi Key
UMVLEUYAOATFGB-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)