スキップする
BDPH9BCCCBDA
Bide Pharmatech
1,4-Dioxaspiro[4.5]decan-7-one
別名:
1,4-dioxaspiro[4.5]decan-7-one
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
この商品について
化学式:
C8H12O3
CAS番号:
分子量:
156.18
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C8H12O3/c9-7-2-1-3-8(6-7)10-4-5-11-8/h1-6H2
Inchi Key
TVXYCOHQUCHFAM-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, store in freezer, under -20C
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,4-Dioxaspiro[4.5]decan-7-one
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)