スキップする
BDPH9BCCCDCA
Bide Pharmatech
2-(4-(tert-Butyl)phenyl)-1,3,2-dioxaborinane
別名:
2-(4-(tert-butyl)phenyl)-1,3,2-dioxaborinane
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C13H19O2B1
CAS番号:
分子量:
218.1
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C13H19BO2/c1-13(2,3)11-5-7-12(8-6-11)14-15-9-4-10-16-14/h5-8H,4,9-10H2,1-3H3
Inchi Key
HZBDNJVQDZVZBJ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)