スキップする
BDPH9BCCCE14
Bide Pharmatech
Spiro[3.3]heptane-2-carboxylic acid
別名:
spiro[3.3]heptane-2-carboxylic acid
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C8H12O2
CAS番号:
分子量:
140.18
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C8H12O2/c9-7(10)6-4-8(5-6)2-1-3-8/h6H,1-5H2,(H,9,10)
Inchi Key
FUQHLUSGMOSPRQ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
96%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or Semi-solid or liquid
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8°C
Still not finding the right product?
注意喚起語
Warning
ピクトグラム
Exclamation mark
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)