スキップする
BDPH9BCCCE2E
Bide Pharmatech
4-Bromo-7-methylbenzo[c][1,2,5]thiadiazole
別名:
4-bromo-7-methyl-2,1,3-benzothiadiazole
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C7H5N2Br1S1
CAS番号:
分子量:
229.1
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C7H5BrN2S/c1-4-2-3-5(8)7-6(4)9-11-10-7/h2-3H,1H3
Inchi Key
MZFRKYXVQYNOFA-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Light yellow to brown powder or crystals
Still not finding the right product?
注意喚起語
Warning
ピクトグラム
Exclamation mark
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)