スキップする
BDPH9BCCCE4A
Bide Pharmatech
3-(Trifluoromethyl)phenyl acetate
別名:
3-(trifluoromethyl)phenyl acetate
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C9H7O2F3
CAS番号:
分子量:
204.15
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C9H7F3O2/c1-6(13)14-8-4-2-3-7(5-8)9(10,11)12/h2-5H,1H3
Inchi Key
CBAIJJMMUDSHOD-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-(Trifluoromethyl)phenyl acetate
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)