スキップする
BDPH9BCCCF1E
Bide Pharmatech
1-(6-Bromopyridin-2-yl)azetidine-3-carboxylic acid
別名:
1-(6-bromo-2-pyridinyl)-3-azetidinecarboxylic acid
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C9H9O2N2Br1
CAS番号:
分子量:
257.09
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C9H9BrN2O2/c10-7-2-1-3-8(11-7)12-4-6(5-12)9(13)14/h1-3,6H,4-5H2,(H,13,14)
Inchi Key
ZPLNUHDGBKVSEH-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
hstatements
注意喚起語
Warning
ピクトグラム
Exclamation mark
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)