スキップする
BDPH9BCCCF95
Bide Pharmatech
3,5-Dichloropyrazin-2(1H)-one
別名:
3,5-dichloro-2(1H)-pyrazinone
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C4H2O1N2Cl2
CAS番号:
分子量:
164.98
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C4H2Cl2N2O/c5-2-1-7-4(9)3(6)8-2/h1H,(H,7,9)
Inchi Key
XDHJAHNEBHARQO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Light yellow to yellow powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3,5-Dichloropyrazin-2(1H)-one
注意喚起語
Warning
ピクトグラム
Exclamation mark
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)