スキップする
BDPH9BCCD5A4
Bide Pharmatech
2-Chloro-6-(methylsulfonyl)pyridine
別名:
2-chloro-6-(methylsulfonyl)pyridine
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C6H6O2N1Cl1S1
CAS番号:
分子量:
191.64
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C6H6ClNO2S/c1-11(9,10)6-4-2-3-5(7)8-6/h2-4H,1H3
Inchi Key
LEFPANUISJDYMO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
注意喚起語
Warning
ピクトグラム
Exclamation mark
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)