スキップする
BDPH9BCCD6BD
Bide Pharmatech
2-Bromo-5-methoxypyridin-4-amine
別名:
2-bromo-5-methoxypyridin-4-amine
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C6H7O1N2Br1
CAS番号:
分子量:
203.04
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C6H7BrN2O/c1-10-5-3-9-6(7)2-4(5)8/h2-3H,1H3,(H2,8,9)
Inchi Key
ZMXFLZUNHINXLA-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Bromo-5-methoxypyridin-4-amine
hstatements
注意事項
注意喚起語
Warning
ピクトグラム
Exclamation mark
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)