スキップする
BDPH9BCCD8A7
Bide Pharmatech
3-Methyl-1,2,4-thiadiazole-5-carbohydrazide
別名:
3-methyl-1,2,4-thiadiazole-5-carbohydrazide
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C4H6O1N4S1
CAS番号:
分子量:
158.18
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C4H6N4OS/c1-2-6-4(10-8-2)3(9)7-5/h5H2,1H3,(H,7,9)
Inchi Key
UJQISHJANPSPTN-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)