スキップする
BDPH9BCCD92D
Bide Pharmatech
3-(tert-Butyldimethylsilyl)prop-2-yn-1-ol
別名:
3-[tert-butyl(dimethyl)silyl]-2-propyn-1-ol
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C9H18O1Si1
CAS番号:
分子量:
170.33
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C9H18OSi/c1-9(2,3)11(4,5)8-6-7-10/h10H,7H2,1-5H3
Inchi Key
BSFBEXRZAZEBTM-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or semi-solid or liquid
Still not finding the right product?
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)