スキップする
BDPH9BCCDB88
Bide Pharmatech
3-(3-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl)butanoic acid
別名:
3-[3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]butanoic acid
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C8H9O2N2F3
CAS番号:
分子量:
222.17
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C8H9F3N2O2/c1-5(4-7(14)15)13-3-2-6(12-13)8(9,10)11/h2-3,5H,4H2,1H3,(H,14,15)
Inchi Key
OWRBXDUQRMCGBL-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or semi-solid or liquid
Still not finding the right product?
hstatements
注意喚起語
Warning
ピクトグラム
Exclamation mark
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)