スキップする
BDPH9BCCDBE4
Bide Pharmatech
2-Bromo-6-((4-chloro-2-fluorobenzyl)oxy)pyridine
別名:
2-bromo-6-((4-chloro-2-fluorobenzyl)oxy)pyridine
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C12H8O1N1Cl1Br1F1
CAS番号:
分子量:
316.56
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C12H8BrClFNO/c13-11-2-1-3-12(16-11)17-7-8-4-5-9(14)6-10(8)15/h1-6H,7H2
Inchi Key
JCOBZUDDQNLDTA-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
White solid
Still not finding the right product?
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)