スキップする
BDPH9BCCDD3F
Bide Pharmatech
1-(2-Bromo-3-methylphenyl)ethanone
別名:
1-(2-bromo-3-methylphenyl)ethanone
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C9H9O1Br1
CAS番号:
分子量:
213.07
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C9H9BrO/c1-6-4-3-5-8(7(2)11)9(6)10/h3-5H,1-2H3
Inchi Key
KFBAJJMHDBXFIB-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-(2-Bromo-3-methylphenyl)ethanone
注意喚起語
Warning
ピクトグラム
Exclamation mark
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)