スキップする
BDPH9BCCDDB9
Bide Pharmatech
2-(4-Methylpiperazin-1-yl)propan-1-ol
別名:
2-(4-methylpiperazin-1-yl)propan-1-ol
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C8H18O1N2
CAS番号:
分子量:
158.24
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C8H18N2O/c1-8(7-11)10-5-3-9(2)4-6-10/h8,11H,3-7H2,1-2H3
Inchi Key
NCRWIAUNUXORIB-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or semi-solid or liquid or lump
Still not finding the right product?
hstatements
注意喚起語
Warning
ピクトグラム
Exclamation mark
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)