スキップする
BDPH9BCCE1B5
Bide Pharmatech
5-(Chloromethyl)furan-2-carbaldehyde
別名:
5-(chloromethyl)-2-furaldehyde
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C6H5O2Cl1
CAS番号:
分子量:
144.56
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C6H5ClO2/c7-3-5-1-2-6(4-8)9-5/h1-2,4H,3H2
Inchi Key
KAZRCBVXUOCTIO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, store in freezer, under -20C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or semi-solid or lump or liquid
Still not finding the right product?
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)