スキップする
BDPH9BCCE2B1
Bide Pharmatech
Methyl 2-methyl-6-oxo-1,6-dihydropyridine-3-carboxylate
別名:
methyl 2-methyl-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridinecarboxylate
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C8H9O3N1
CAS番号:
分子量:
167.16
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C8H9NO3/c1-5-6(8(11)12-2)3-4-7(10)9-5/h3-4H,1-2H3,(H,9,10)
Inchi Key
NYZKFYQERYBEAB-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
注意喚起語
Warning
ピクトグラム
Exclamation mark
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)