スキップする
BDPH9BCCE414
Bide Pharmatech
3-(4-Bromo-2-fluorophenyl)propan-1-ol
別名:
3-(4-bromo-2-fluorophenyl)-1-propanol
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C9H10O1Br1F1
CAS番号:
分子量:
233.08
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C9H10BrFO/c10-8-4-3-7(2-1-5-12)9(11)6-8/h3-4,6,12H,1-2,5H2
Inchi Key
FCONJJUHDSNWII-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)