スキップする
BDPH9BCCE5A9
Bide Pharmatech
4-((3,4-Dihydroquinolin-1(2H)-yl)sulfonyl)aniline
別名:
4-(3,4-dihydro-1(2H)-quinolinylsulfonyl)aniline
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C15H16O2N2S1
CAS番号:
分子量:
288.37
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C15H16N2O2S/c16-13-7-9-14(10-8-13)20(18,19)17-11-3-5-12-4-1-2-6-15(12)17/h1-2,4,6-10H,3,5,11,16H2
Inchi Key
OFHUMRFYQYBKIN-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
hstatements
注意喚起語
Warning
ピクトグラム
Exclamation mark
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)