スキップする
BDPH9BCCECA5
Bide Pharmatech
Benzyl 3-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate
別名:
benzyl 3-(hydroxymethyl)-1-piperidinecarboxylate
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C14H19O3N1
CAS番号:
分子量:
249.31
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C14H19NO3/c16-10-13-7-4-8-15(9-13)14(17)18-11-12-5-2-1-3-6-12/h1-3,5-6,13,16H,4,7-11H2
Inchi Key
XLWOOUZKMJBINO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
96%
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to White to Yellow Solid or Liquid
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Still not finding the right product?
hstatements
注意喚起語
Warning
ピクトグラム
Exclamation mark
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)