スキップする
BDPH9BCCEE0F
Bide Pharmatech
4-(2-Chloroethyl)thiazole
別名:
4-(2-chloroethyl)-1,3-thiazole
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C5H6N1Cl1S1
CAS番号:
分子量:
147.63
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C5H6ClNS/c6-2-1-5-3-8-4-7-5/h3-4H,1-2H2
Inchi Key
SJKXFYXCQCXHIH-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-(2-Chloroethyl)thiazole
hstatements
注意喚起語
Danger
ピクトグラム
CorrosionSkull and crossbones
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)