スキップする
BDPH9BCCEF7A
Bide Pharmatech
Ethyl 3-(butylamino)propanoate
別名:
ethyl 3-(butylamino)propanoate
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C9H19O2N1
CAS番号:
分子量:
173.26
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C9H19NO2/c1-3-5-7-10-8-6-9(11)12-4-2/h10H,3-8H2,1-2H3
Inchi Key
HTFPNDKVPVWBDL-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or semi-solid or liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethyl 3-(butylamino)propanoate
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)