スキップする
BDPH9BCCF00A
Bide Pharmatech
4-Hydrazinylpiperidine dihydrochloride
別名:
4-hydrazinopiperidine dihydrochloride
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C5H15N3Cl2
CAS番号:
分子量:
188.1
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C5H13N3.2ClH/c6-8-5-1-3-7-4-2-5;;/h5,7-8H,1-4,6H2;2*1H
Inchi Key
AFLRARNCCZQUGM-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Still not finding the right product?
注意喚起語
Warning
ピクトグラム
Exclamation mark
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)