スキップする
BDPH9BCCF2B5
Bide Pharmatech
1-Bromo-3-chloro-4-ethoxy-2-fluorobenzene
別名:
1-bromo-3-chloro-4-ethoxy-2-fluorobenzene
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C8H7O1Cl1Br1F1
CAS番号:
分子量:
253.5
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C8H7BrClFO/c1-2-12-6-4-3-5(9)8(11)7(6)10/h3-4H,2H2,1H3
Inchi Key
JYSJFQALMJSPDV-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid or solid
Still not finding the right product?
注意喚起語
Warning
ピクトグラム
Exclamation mark
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)