スキップする
BDPH9BCCF3CF
Bide Pharmatech
3-Bromo-5-fluorobenzene-1-sulfonyl chloride
別名:
3-bromo-5-fluorobenzenesulfonyl chloride
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C6H3O2Cl1Br1S1F1
CAS番号:
分子量:
273.51
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C6H3BrClFO2S/c7-4-1-5(9)3-6(2-4)12(8,10)11/h1-3H
Inchi Key
HZJBQCUMWMMHMK-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to Yellow to Yellow-brown Liquid
Still not finding the right product?
hstatements
注意喚起語
Danger
ピクトグラム
Corrosion
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)