スキップする
BDPH9BCCF91C
Bide Pharmatech
4-(4-Chlorophenoxy)benzene-1-sulfonyl chloride
別名:
4-(4-chlorophenoxy)benzenesulfonyl chloride
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C12H8O3Cl2S1
CAS番号:
分子量:
303.17
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C12H8Cl2O3S/c13-9-1-3-10(4-2-9)17-11-5-7-12(8-6-11)18(14,15)16/h1-8H
Inchi Key
XOXRXINFTQAJBW-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
White to yellow solid
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Still not finding the right product?
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)