スキップする
BDPH9BCCF9C7
Bide Pharmatech
7-Methyl-2,3-dihydrobenzo[b][1,4]dioxine-6-carbaldehyde
別名:
7-methyl-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-6-carbaldehyde
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C10H10O3
CAS番号:
分子量:
178.19
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C10H10O3/c1-7-4-9-10(5-8(7)6-11)13-3-2-12-9/h4-6H,2-3H2,1H3
Inchi Key
HQDFDCPSGBNTRJ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)