スキップする
BDPH9BCCFB1A
Bide Pharmatech
3-Bromo-6-chloro-2-iodopyridine
別名:
3-bromo-6-chloro-2-iodopyridine
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C5H2N1Cl1Br1I1
CAS番号:
分子量:
318.34
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C5H2BrClIN/c6-3-1-2-4(7)9-5(3)8/h1-2H
Inchi Key
PNKGIZKPKHAJOI-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-Bromo-6-chloro-2-iodopyridine
注意喚起語
Danger
ピクトグラム
CorrosionSkull and crossbones
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)