スキップする
BDPH9BCCFCC2
Bide Pharmatech
6-(Methoxycarbonyl)-3-methyl-1H-indole-2-carboxylic acid
別名:
6-(methoxycarbonyl)-3-methyl-1H-indole-2-carboxylic acid
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C12H11O4N1
CAS番号:
分子量:
233.22
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C12H11NO4/c1-6-8-4-3-7(12(16)17-2)5-9(8)13-10(6)11(14)15/h3-5,13H,1-2H3,(H,14,15)
Inchi Key
AYNZBBDTXXBQBM-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8°C
Still not finding the right product?
hstatements
注意喚起語
Warning
ピクトグラム
Exclamation mark
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)