スキップする
BDPH9BCCFD95
Bide Pharmatech
4-(Trimethylsilyl)but-3-ynoic acid
別名:
4-(trimethylsilyl)-3-butynoic acid
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C7H12O2Si1
CAS番号:
分子量:
156.26
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C7H12O2Si/c1-10(2,3)6-4-5-7(8)9/h5H2,1-3H3,(H,8,9)
Inchi Key
HUTYLAQQTJJJTA-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-(Trimethylsilyl)but-3-ynoic acid
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)