スキップする
BDPH9BCCFDD6
Bide Pharmatech
Thiazole-5-carbonitrile
別名:
1,3-thiazole-5-carbonitrile
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C4H2N2S1
CAS番号:
分子量:
110.14
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C4H2N2S/c5-1-4-2-6-3-7-4/h2-3H
Inchi Key
XWXPRCDFFCVMNT-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Thiazole-5-carbonitrile
注意喚起語
Warning
ピクトグラム
Exclamation mark
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)