スキップする
BDPH9BCCFE6B
Bide Pharmatech
4,4'-Dihydroxy-[1,1'-biphenyl]-2-carboxylic acid
別名:
4,4'-dihydroxy[1,1'-biphenyl]-2-carboxylic acid
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C13H10O4
CAS番号:
分子量:
230.22
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C13H10O4/c14-9-3-1-8(2-4-9)11-6-5-10(15)7-12(11)13(16)17/h1-7,14-15H,(H,16,17)
Inchi Key
BBGRLYLKUDNCGG-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)