スキップする
BDPH9BCCFED5
Bide Pharmatech
3-Bromo-8-fluoroquinolin-6-amine
別名:
3-bromo-8-fluoroquinolin-6-amine
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C9H6N2Br1F1
CAS番号:
分子量:
241.06
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C9H6BrFN2/c10-6-1-5-2-7(12)3-8(11)9(5)13-4-6/h1-4H,12H2
Inchi Key
VHDCVYMFTYLNCK-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-Bromo-8-fluoroquinolin-6-amine
注意喚起語
Warning
ピクトグラム
Exclamation mark
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)