スキップする
BDPH9BCCFF1E
Bide Pharmatech
4-Chloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-amine
別名:
4-chloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-amine
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C6H5N4Cl1
CAS番号:
分子量:
168.59
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C6H5ClN4/c7-5-4-3(8)1-9-6(4)11-2-10-5/h1-2H,8H2,(H,9,10,11)
Inchi Key
KAUCHHKKEDFVMC-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)