コンテンツへスキップ
2026年10月11日(日)午後10時から2026年10月12日(月)午前2時(日本標準時)にかけて、システムメンテナンスを実施する予定です。この間、見積もり、価格照会、注文状況の確認などが一時的にご利用いただけなくなる可能性があります。
Merck
スキップする
BDPH9BCCFFBE
Bide Pharmatech
6-Butylbenzo[d]thiazol-2-amine
別名:
6-butyl-1,3-benzothiazol-2-ylamine
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C11H14N2S1
CAS番号:
分子量:
206.31
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C11H14N2S/c1-2-3-4-8-5-6-9-10(7-8)14-11(12)13-9/h5-7H,2-4H2,1H3,(H2,12,13)
Inchi Key
GFGBNISGCXRRGF-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 6-Butylbenzo[d]thiazol-2-amine
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)