スキップする
BDPH9BCD0299
Bide Pharmatech
4-(Trifluoromethyl)pyridine 1-oxide
別名:
4-(trifluoromethyl)pyridine 1-oxide
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C6H4O1N1F3
CAS番号:
分子量:
163.1
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C6H4F3NO/c7-6(8,9)5-1-3-10(11)4-2-5/h1-4H
Inchi Key
WDUUZHQOZHEULL-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Still not finding the right product?
hstatements
注意喚起語
Warning
ピクトグラム
Exclamation mark
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)