スキップする
BDPH9BCD02CB
Bide Pharmatech
5-Bromo-6-methylbenzofuran-2-carboxylic acid
別名:
5-bromo-6-methyl-1-benzofuran-2-carboxylic acid
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C10H7O3Br1
CAS番号:
分子量:
255.07
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C10H7BrO3/c1-5-2-8-6(3-7(5)11)4-9(14-8)10(12)13/h2-4H,1H3,(H,12,13)
Inchi Key
DGXROTMKWYCUIC-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)