スキップする
BDPH9BCD03C0
Bide Pharmatech
Pentane-1-sulfonyl chloride
別名:
1-pentanesulfonyl chloride
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C5H11O2Cl1S1
CAS番号:
分子量:
170.66
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C5H11ClO2S/c1-2-3-4-5-9(6,7)8/h2-5H2,1H3
Inchi Key
PWQOZRPSDQKNPW-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pentane-1-sulfonyl chloride
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)