スキップする
BDPH9BCD0601
Bide Pharmatech
4-Bromo-6-chloro-2-methylpyridin-3-amine
別名:
4-bromo-6-chloro-2-methylpyridin-3-amine
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C6H6N2Cl1Br1
CAS番号:
分子量:
221.48
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C6H6BrClN2/c1-3-6(9)4(7)2-5(8)10-3/h2H,9H2,1H3
Inchi Key
XFRUXXUMLANNIE-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or semi-solid
Still not finding the right product?
注意喚起語
Warning
ピクトグラム
Exclamation mark
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)