スキップする
BDPH9BCD0714
Bide Pharmatech
5-(4-Isopropylphenyl)-1,3,4-thiadiazol-2-amine
別名:
5-(4-isopropylphenyl)-1,3,4-thiadiazol-2-amine
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C11H13N3S1
CAS番号:
分子量:
219.31
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C11H13N3S/c1-7(2)8-3-5-9(6-4-8)10-13-14-11(12)15-10/h3-7H,1-2H3,(H2,12,14)
Inchi Key
QEKWMJDRQOKJJS-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to light-yellow powder or crystals
Still not finding the right product?
注意喚起語
Warning
ピクトグラム
Exclamation mark
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)