スキップする
BDPH9BCD07BD
Bide Pharmatech
Methyl 5-formylthiophene-2-carboxylate
別名:
methyl 5-formyl-2-thiophenecarboxylate
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C7H6O3S1
CAS番号:
分子量:
170.19
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C7H6O3S/c1-10-7(9)6-3-2-5(4-8)11-6/h2-4H,1H3
Inchi Key
APNKWEPRZUSZCJ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Still not finding the right product?
注意喚起語
Warning
ピクトグラム
Exclamation mark
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)