スキップする
BDPH9BCD08AE
Bide Pharmatech
4-Bromo-2,6-dimethylbenzaldehyde
別名:
4-bromo-2,6-dimethylbenzaldehyde
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C9H9O1Br1
CAS番号:
分子量:
213.07
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C9H9BrO/c1-6-3-8(10)4-7(2)9(6)5-11/h3-5H,1-2H3
Inchi Key
JFRPWJDOGGLZFS-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Bromo-2,6-dimethylbenzaldehyde
hstatements
注意喚起語
Warning
ピクトグラム
Exclamation mark
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)