スキップする
BDPH9BCD09F1
Bide Pharmatech
2,5-Bis(trifluoromethyl)terephthalic acid
別名:
2,5-bis(trifluoromethyl)terephthalic acid
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C10H4O4F6
CAS番号:
分子量:
302.13
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C10H4F6O4/c11-9(12,13)5-1-3(7(17)18)6(10(14,15)16)2-4(5)8(19)20/h1-2H,(H,17,18)(H,19,20)
Inchi Key
YIAGLTIEICXRQF-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)